Tisk…
Ethyl vanillate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 4-hydroxy-3-methoxybenzoate
OR5260-100G OR5260-1KG OR5260-500G
APOSOR5260-100GEA 1160 CZK
APOSOR5260-100G APOSOR5260-1KG APOSOR5260-500G
Ethyl vanillate 97%
Ethyl vanillate
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196,20 g/mol
Bod tání: 39…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017269
CAS číslo: 617-05-0