Tisk…
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 2860 CZK
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Vzorec: C₄₁H₄₀N₂O₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00237166
CAS číslo: 167393-62-6