Tisk…
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 7840 CZK
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₈N₂OS
MW: 228.27 g/mol
Bod tání: 133 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00139592
CAS číslo: 74630-73-2