(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(R)-3-Iodotetrahydrofuran
OR52586-1G
OR52586-250MG
OR52586-5G
APOSOR52586-1GEA
3440
CZK
APOSOR52586-1G
APOSOR52586-250MG
APOSOR52586-5G
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Vzorec:
C₄H₇IO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17015957 CAS číslo: 873063-62-8 |