Tisk…
3-Iodotetrahydrofuran
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52585-1G OR52585-5G
APOSOR52585-1GEA 1050 CZK
APOSOR52585-1G APOSOR52585-5G
3-Iodotetrahydrofuran
3-Iodotetrahydrofuran
Vzorec: C₄H₇IO
Bod varu: 110 °C/30mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878873
CAS číslo: 121138-01-0