Tisk…
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52583-1G OR52583-250MG OR52583-500MG
APOSOR52583-1GEA 12630 CZK
APOSOR52583-1G APOSOR52583-250MG APOSOR52583-500MG
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₀ClNO
MW: 135,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321291
CAS číslo: 601515-79-1