Tisk…
1-Chlorohexane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52582-250G OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA 5200 CZK
APOSOR52582-250G APOSOR52582-50G
1-Chlorohexane
1-Chlorohexane
Vzorec: C₆H₁₃Cl
Bod varu: 133…134 °C
Bod tání: –94 °C
Hustota: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 27 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001018
CAS číslo: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN: 1993
ADR: 3,III