2-Amino-3-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
3-Methyl-2-pyridylamine, 3-Methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-picoline
OR5258-100G
OR5258-25G
OR5258-500G
APOSOR5258-100GEA
910
CZK
APOSOR5258-100G
APOSOR5258-25G
APOSOR5258-500G
2-Amino-3-methylpyridine 97%
2-Amino-3-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₈N₂ Bod varu: 221…222 °C Bod tání: 29…32 °C Hustota: 1,073 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 118 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006320 CAS číslo: 1603-40-3 EINECS: 216-501-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |