Tisk…
Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methoxypropanoic acid, Boc-O-Methyl-D-serine
OR52578-25G
APOSOR52578-25GEA 2320 CZK
APOSOR52578-25G
Boc-D-Ser(Me)-OH 97%
Boc-D-Ser(Me)-OH
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,2 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063987
CAS číslo: 86123-95-7