Tisk…
2-Amino-5-nitrophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-4-nitroaniline
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 4340 CZK
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Bod tání: 198…200 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007692
CAS číslo: 121-88-0
EINECS: 204-503-8