Tisk…
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52568-1G OR52568-5G OR52568-10G
APOSOR52568-1GEA 2400 CZK
APOSOR52568-1G APOSOR52568-5G APOSOR52568-10G
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C₆H₃ClN₄O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22415211
CAS číslo: 1363380-51-1