Tisk…
H-D-Ala-OiPr·HCl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: D-Alanine isopropyl ester hydrochloride, H-D-Ala-OiPr.HCl
OR52564-100G OR52564-25G OR52564-5G
APOSOR52564-100GEA 6850 CZK
APOSOR52564-100G APOSOR52564-25G APOSOR52564-5G
H-D-Ala-OiPr·HCl
H-D-Ala-OiPr·HCl
Vzorec: C₆H₁₃NO₂·HCl
Bod tání: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD17976853
CAS číslo: 39613-92-8