Tisk…
2,5-Dichloroaniline 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 705 CZK
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dichloroaniline 99%
2,5-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Bod varu: 244…251 °C
Bod tání: 47…50 °C
Hustota: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 139 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007667
CAS číslo: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN: 3442
ADR: 6.1,II