5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52545-25G
OR52545-5G
APOSOR52545-25GEA
9100
CZK
APOSOR52545-25G
APOSOR52545-5G
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec:
C₆H₃Cl₂N₃ Bod tání: 75…77 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08273918 CAS číslo: 57489-77-7 |