2-Cyanoethyl acrylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR52542-25G
OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA
8200
CZK
APOSOR52542-25G
APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Vzorec:
C₆H₇NO₂ Bod varu: 180 °C/2mmHg Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013823 CAS číslo: 106-71-8 EINECS: 203-426-7 UN: 3276 ADR: 6.1,III |