Tisk…
3,5-Dihydroxytoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5254-100G OR5254-25G OR5254-500G
APOSOR5254-100GEA 5290 CZK
APOSOR5254-100G APOSOR5254-25G APOSOR5254-500G
3,5-Dihydroxytoluene
3,5-Dihydroxytoluene
Vzorec: C₇H₈O₂
Bod varu: 287…290 °C
Bod tání: 106…112 °C
Hustota: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002291
CAS číslo: 504-15-4
EINECS: 207-984-2