Tisk…
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Acetamido-2,2,6,6-Tetramethyl-N-Piperidinyloxy
OR52537-25G
APOSOR52537-25GEA 4040 CZK
APOSOR52537-25G
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
4-Acetamido-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-acetamido-TEMPO)
Vzorec: C₁₁H₂₁N₂O₂
MW: 213,3 g/mol
Bod tání: 143 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00043593
CAS číslo: 14691-89-5
EINECS: 423-840-3