Tisk…
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1S,2S)-1-Amino-2-indanol, (1S,2S)-(+)-1-Amino-2-hydroxyindan
OR52536-5G
APOSOR52536-5GEA 4530 CZK
APOSOR52536-5G
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
(1S,2S)-(+)-1-Amino-2-indanol
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Bod tání: 142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275383
CAS číslo: 163061-74-3