Tisk…
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52531-1G OR52531-5G
APOSOR52531-1GEA 5690 CZK
APOSOR52531-1G APOSOR52531-5G
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374903
CAS číslo: 865156-50-9