Tisk…
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52526-25G OR52526-5G
APOSOR52526-25GEA 6220 CZK
APOSOR52526-25G APOSOR52526-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₂₃H₂₅NO₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00273480
CAS číslo: 167690-53-1