Tisk…
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52525-25G OR52525-5G OR52525-100G
APOSOR52525-25GEA 2780 CZK
APOSOR52525-25G APOSOR52525-5G APOSOR52525-100G
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl 98%
H-Glu(OtBu)-OtBu·HCl
Vzorec: C₁₃H₂₆ClNO₄
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00058003
CAS číslo: 32677-01-3