Tisk…
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5251-10G OR5251-25G OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA 3670 CZK
APOSOR5251-10G APOSOR5251-25G APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Vzorec: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
MW: 249,09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00204152
CAS číslo: 15253-89-1