Tisk…
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR52509-1G OR52509-5G
APOSOR52509-1GEA 0 CZK
APOSOR52509-1G APOSOR52509-5G
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate 98%
Ethyl-1-methyl-4-nitroimidazole-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₉N₃O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03789110
CAS číslo: 109012-23-9