Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52508-1G
OR52508-5G
APOSOR52508-1GEA
2530
CZK
APOSOR52508-1G
APOSOR52508-5G
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Methyl-4-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate hydrochloride
Vzorec:
C₇H₁₁ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318761 CAS číslo: 180258-45-1 |