Tisk…
2-Butyne 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 7410 CZK
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butyne 98%
2-Butyne
Vzorec: C₄H₆
MW: 54,09 g/mol
Bod varu: 27 °C
Bod tání: –32 °C
Hustota: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –25 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009275
CAS číslo: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN: 1144
ADR: 3,I