Tisk…
Bromkrezolová zeleň
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
OR5250-25G OR5250-5G
APOSOR5250-25GEA 8900 CZK
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Bromkrezolová zeleň
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005874
CAS číslo: 76-60-8
EINECS: 200-972-8