Tisk…
Diacethyl
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,3-Butanedione
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 1660 CZK
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacethyl
Diacethyl
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 88 °C
Bod tání: –4 to –2 °C
Hustota: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 44476 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008756
CAS číslo: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN: 2346
ADR: 3,II