Tisk…
2-Naphthalenemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52473-100G OR52473-25G OR52473-10G
APOSOR52473-100GEA 3970 CZK
APOSOR52473-100G APOSOR52473-25G APOSOR52473-10G
2-Naphthalenemethanol
2-Naphthalenemethanol
Vzorec: C₁₁H₁₀O
MW: 158.2000 g/mol
Bod varu: 178 °C/7.5mmHg
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004124
CAS číslo: 1592-38-7