Tisk…
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52471-1G OR52471-25G OR52471-5G
APOSOR52471-1GEA 705 CZK
APOSOR52471-1G APOSOR52471-25G APOSOR52471-5G
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol 95%
3-(4-Methoxyphenyl)propan-1-ol
Vzorec: C₁₀H₁₄O₂
Bod varu: 164…168 °C/18mmHg
Bod tání: 26 °C
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002952
CAS číslo: 5406-18-8
EINECS: 226-463-0