Tisk…
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonyl)cyclobutanecarboxylic acid
OR52464-5G
APOSOR52464-5GEA 4100 CZK
APOSOR52464-5G
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Cyclobutane-1,1-dicarboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Hustota: 1,117 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699115
CAS číslo: 54450-84-9