Tisk…
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52448-100G OR52448-25G
APOSOR52448-100GEA 5630 CZK
APOSOR52448-100G APOSOR52448-25G
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆Cl₂O
Bod varu: 126…128 °C/8mmHg
Bod tání: 30…32 °C
Bod vzplanutí: 93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053224
CAS číslo: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8,II