Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR52427-1G OR52427-5G OR52427-25G
APOSOR52427-1GEA 1990 CZK
APOSOR52427-1G APOSOR52427-5G APOSOR52427-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Vzorec: C₁₀H₂₂N₂O₂
Hustota: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210020
CAS číslo: 51644-96-3
UN: 2735
ADR: 8,III