Tisk…
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52423-1G OR52423-250MG OR52423-5G OR52423-25G
APOSOR52423-1GEA 622 CZK
APOSOR52423-1G APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Vzorec: C₁₃H₁₃N
MW: 183,2500 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179576
CAS číslo: 14925-09-8