Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G
OR52418-1G
OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA
9790
CZK
APOSOR52418-10G
APOSOR52418-1G
APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO₃ MW: 219,2400 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13152267 CAS číslo: 130369-36-7 |