Tisk…
L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Ala-OBzl.HCl, H-Ala-OBzl·HCl
OR52412-100G OR52412-500G
APOSOR52412-100GEA 2440 CZK
APOSOR52412-100G APOSOR52412-500G
L-Alanine benzyl ester hydrochloride 97%
L-Alanine benzyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 215.68 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00054340
CAS číslo: 5557-83-5
EINECS: 226-920-4