Tisk…
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (R)-(+)-2-Chloropropanoic acid
OR52411-25G OR52411-5G OR52411-100G
APOSOR52411-25GEA 1410 CZK
APOSOR52411-25G APOSOR52411-5G APOSOR52411-100G
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid
Vzorec: H₃CCHClCOOH
Bod tání: –12…0 °C
Hustota: 1,258 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064204
CAS číslo: 7474-05-7
UN: 2511
ADR: 8,III