Tisk…
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5240-1G OR5240-5G
APOSOR5240-1GEA 910 CZK
APOSOR5240-1G APOSOR5240-5G
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₈Cl₂O₂
Bod varu: 125 °C/0,03mmHg
Bod tání: 48…55 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003355
CAS číslo: 81028-92-4