Tisk…
6-Methyl-2-pyridone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-6-methylpyridine, 6-Methylpyridin-2-ol, 6-Methylpyridin-2(1H)-one
OR524-100G
APOSOR524-100GEA 2570 CZK
APOSOR524-100G
6-Methyl-2-pyridone
6-Methyl-2-pyridone
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Bod tání: 155…160 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006279
CAS číslo: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5