Tisk…
Aminoguanidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52394-100G OR52394-500G
APOSOR52394-100GEA 3510 CZK
APOSOR52394-100G APOSOR52394-500G
Aminoguanidine hydrochloride
Aminoguanidine hydrochloride
Vzorec: CH₇ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039074
CAS číslo: 1937-19-5
EINECS: 217-707-7