Tisk…
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,5-Dimethoxyphenylacetylene
OR52391-5G
APOSOR52391-5GEA 2240 CZK
APOSOR52391-5G
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
1-Ethynyl-3,5-dimethoxybenzene
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03839985
CAS číslo: 171290-52-1