Boc-b-Alanine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52389-25G
OR52389-500G
OR52389-100G
OR52389-1KG
APOSOR52389-25GEA
0
CZK
APOSOR52389-25G
APOSOR52389-500G
APOSOR52389-100G
APOSOR52389-1KG
Boc-b-Alanine 98%
Boc-b-Alanine
Vzorec:
C₈H₁₅NO₄ Bod varu: 138…142 °C/0,3mmHg Bod tání: 76…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00037291 CAS číslo: 3303-84-2 EINECS: 221-979-2 |