Tisk…
IOX1 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Hydroxyquinoline-5-carboxylic acid
OR52383-1G OR52383-100MG OR52383-250MG
APOSOR52383-1GEA 22750 CZK
APOSOR52383-1G APOSOR52383-100MG APOSOR52383-250MG
IOX1 95%
IOX1
Vzorec: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18417145
CAS číslo: 5852-78-8