Tisk…
Pentabromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentabromotoluene
OR52367-25G OR52367-5G OR52367-1G
APOSOR52367-25GEA 2480 CZK
APOSOR52367-25G APOSOR52367-5G APOSOR52367-1G
Pentabromotoluene 98%
Pentabromotoluene
Vzorec: C₇H₃Br₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000060
CAS číslo: 87-83-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III