(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52358-1G
OR52358-5G
APOSOR52358-1GEA
857
CZK
APOSOR52358-1G
APOSOR52358-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid hydrochloride
Vzorec:
C₅H₁₀ClNO₃ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06809590 CAS číslo: 1187929-04-9 |