1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR52352-1G
OR52352-5G
APOSOR52352-1GEA
695
CZK
APOSOR52352-1G
APOSOR52352-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methoxybenzene chloride
Vzorec:
C₈H₁₂ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01114582 CAS číslo: 876-33-5 |