Tisk…
10-Undecynoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Undec-10-ynoic acid
OR52344-25G OR52344-5G
APOSOR52344-25GEA 7340 CZK
APOSOR52344-25G APOSOR52344-5G
10-Undecynoic acid
10-Undecynoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₈O₂
Bod varu: 180 °C/15mmHg
Bod tání: 40…42 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00014389
CAS číslo: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8