Tisk…
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52342-1G OR52342-5G
APOSOR52342-1GEA 2320 CZK
APOSOR52342-1G APOSOR52342-5G
Tetrapropylammonium perruthenate 95%
Tetrapropylammonium perruthenate
Vzorec: C₁₂H₂₈NO₄Ru
Bod tání: 160 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074914
CAS číslo: 114615-82-6
UN: 1479
ADR: 5.1,II