Tisk…
3-Chlorothiophenol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1-thiol, 1-Chloro-3-mercaptobenzene, 3-Chlorobenzenethiol, m-Chlorothiophenol
OR5234-1G OR5234-5G OR5234-25G
APOSOR5234-1GEA 0 CZK
APOSOR5234-1G APOSOR5234-5G APOSOR5234-25G
3-Chlorothiophenol 96%
3-Chlorothiophenol
Vzorec: C₆H₅ClS
Bod varu: 110 °C/30mmHg
Hustota: 1,245 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004839
CAS číslo: 2037-31-2
EINECS: 218-010-0
UN: 1760
ADR: 8,II