Tisk…
2-Methyl-m-anisic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 953 CZK
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-anisic acid 98%
2-Methyl-m-anisic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 149…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094039
CAS číslo: 55289-06-0