Tisk…
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 3310 CZK
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Bod tání: 253…254 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09753581
CAS číslo: 2589-12-0